Learn More
Brexpiprazol 5-1H-quinolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brexpiprazole 5-1H-Quinolin-2-one |
| CAS | 2116542-20-0 |
| Fórmula molecular | C25H27N3O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[4-[4-(Benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxyl]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole Impurity-4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-10-9-19-21(26-25)5-3-7-23(19)30-17-2-1-12-27-13-15-28(16-14-27)22-6-4-8-24-20(22)11-18-31-24/h3-11,18H,1-2,12-17H2,(H,26,29) |
| SMILES | O=C1Nc2cccc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5sccc45)c2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-[4-[4-(1-benzotiofen-4-il)piperazin-1-il]butoxi]-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 433.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.1824 |