Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brewers yeast |
| Color | Marrón a crema |
| Residuos de ignición | 9.0% max. (on dry substance) |
| Pérdida por secado | 8.0% max. |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 1 kg |
| Forma física | Polvo |