Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levadura de cerveza
Código de producto. 10101152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10101152 25 kg 25 Kg
10120862 1 kg 1 KG
10088951 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10101152 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 368080250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68876-77-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68876-77-7
Número MDL MFCD00132595
Specifications
Nombre del producto químico o material Brewers yeast
Color Marrón a crema
Residuos de ignición 9.0% max. (on dry substance)
Pérdida por secado 8.0% max.
Cantidad 25 kg
Forma física Polvo