Learn More
MedChemExpress Brevianamide F
Código de producto. 16409556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409556 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16409556 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY100385
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Brevianamide F (Cyclo(L-Pro-L-Trp)) is a mycotoxin isolated from Colletotrichum gloeosporioides, with antibacterial activity. Brevianamide F shows potent PI3Kα inhibitory activity with an IC50 of 4.8 μM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 283.33 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 38136-70-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.3%
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Cyclo(L-Pro-L-Trp)
Objetivo PI3K∣Bacterial