Learn More
Bretylium tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16495448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495448 10 mg 10 miligramos
16471627 50 mg 50 miligramos
16451056 200 mg 200 miligramos
16438167 5 mg 5 miligramos
16436046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12961A
MedChemExpress Bretylium (tosylate) is an inhibitor of the presynaptic release of vasoconstrictor neurotransmitters.
Bretylium (tosylate) is an inhibitor of the presynaptic release of vasoconstrictor neurotransmitters.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bretylium tosylate
CAS 61-75-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24BrNO3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.40 mM)
SMILES C[N+](C)(CC)CC1=CC=CC=C1Br.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 414.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.36
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation