Learn More
Paladaciclo de BrettPhos de 3.ª generación, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462927 250 mg 250 miligramos
15442927 1 g 1 g
15452927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15462927 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047250.MD
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1470372-59-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1470372-59-8
Número MDL MFCD22572666
Sinónimo [(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
Specifications
Nombre del producto químico o material BrettPhos Palladacycle 3rd Generation
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 906.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Amarillo sólido