Learn More
Brequinar Sodium, TRC
Código de producto. 30135335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135335 25 mg 25 miligramos
30133178 5 mg 5 miligramos
30007026 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67745525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96201-88-6
Fórmula molecular C23H14F2NO2Na
Peso molecular (g/mol) 397.35
Sinónimo 6-Fluoro-2-(2'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic Acid Sodium, Biphenquinate Sodium, DuP 785, NSC 368390
Nombre IUPAC sodio; 6-fluoro-2-[4-(2-fluorofenil)fenilo]-3-metilquinolina-4-carboxilato
SMILES BrCC1=C(C2=CC=CC=C2)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brequinar Sodium
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H15F2NO2.Na/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;/h2-12H,1H3,(H,27,28);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.089