Learn More
Brequinar, MedChemExpress
Descripción
Brequinar (DUP785) is a potent inhibitor of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) with an IC50 of 5.2 nM for human DHODH. Brequinar has potent activities against a broad spectrum of viruses. Brequinar also has an anti-SARS2 activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brequinar |
| Forma física | Solid |
| CAS | 96187-53-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H15F2NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | DUP785 NSC 368390 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (66.60 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |