Learn More
Brepocitinib P-Tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16485516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485516 100 mg 100 miligramos
16477397 5 mg 5 miligramos
16424688 10 mg 10 miligramos
16420977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112708A
MedChemExpress Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brepocitinib P-Tosylate
CAS 2140301-96-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29F2N7O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo PF-06700841 P-Tosylate
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (111.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(F)(F)C1)N2C3CN(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5)=NC=C4)CC2CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 561.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.6
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation