Learn More
Brensocatib, MedChemExpress
Description
Brensocatib (AZD7986) is an oral dipeptidyl peptidase 1 (DPP1) inhibitor with pIC50s of 6.85, 7.6, 7.7, 7.8, and 7.8 in human, mouse, rat, dog and rabbit, respectively.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Brensocatib |
| CAS | 1802148-05-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H24N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | AZD7986 INS 1007 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.83 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1OCCCNC1)N[C@H](C#N)CC2=CC=C(C3=CC=C(OC(N4C)=O)C4=C3)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 420.46 |
| Show More |