Learn More
MedChemExpress Bremelanotide Acetate
Código de producto. 16453597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16453597 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16453597
Marca: MedChemExpress HY18678A
MedChemExpress Bremelanotide Acetate (PT-141 Acetate), a synthetic peptide analogue of α-MSH, is an agonist at melanocortin receptors including the MC3R and MC4R for the treatment of sexual dysfunction.
Especificaciones
Pureza 98.18%
CAS 1607799-13-2
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 1085.22 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (33.17 mM)
Sinónimo PT-141 Acetate