Learn More
Máquina de hielo en escamas Brema Ice Makers™ modelo GB902AX
Código de producto. 11967567
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
690 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
11967567 690 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11967567 Proveedor Brema Ice Makers N.º de proveedor GB902AHC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4133.96€
    3205.95€ / paquete de 1
    Ahorro 928.01€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Utilice esta máquina de hielo en escamas granular bajo encimera y de forma independiente en el sector farmacéutico y para aplicaciones generales de laboratorios científicos. Las máquinas de hielo en escamas Brema Ice Makers ™ modelo GB902AX se pueden instalar en cualquier lugar a un bajo coste y se han diseñado para facilitar y agilizar las operaciones de mantenimiento.
  • Hielo granular: 80-82 % seco
  • 1 l (agua): 1 kg (hielo)
  • Acabado AISI 304 SS Scotch Brite
  • Clase tropical + 43°C
  • Patas de acero inoxidable ajustables
  • Filtro de aire extraíble y fácil de limpiar
  • Evaporador AISI 304 SS
  • Sistema de refrigeración con aire
  • Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar
  • Almacenamiento aislado sin HCFC
  • Recipiente de agua a prueba de polvo
  • Sin RoHS
  • Puerta aislada que se oculta
  • Funcionamiento electromecánico
  • Interruptor basculante de encendido/apagado
  • Carga de agua automática
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 kg
Fondo (métrico) 690 mm
Tipo de producto Máquina de hielo en escamas
Altura (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 660 mm
Producción 90 kg /24 h
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 550 W