Learn More
Brefeldin A, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brefeldin A |
| CAS | 20350-15-6 |
| Fórmula molecular | C16 H24 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (1S,2E,7S,10E,12R,13R,15S)-12,15-dihidroxi-7-metil-8-oxabiciclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 280.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1675 |