Learn More
Tocris Bioscience™ Brefeldin A
Código de producto. 18055762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18055762 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18055762 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1231/5
Disrupts protein translocation to Golgi
Reversible inhibitor of protein translocation from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus. Blocks binding of ADP-ribosylation factor (ARF1) to the Golgi apparatus and inhibits GDP-GTP exchange. Can be used to induce autophagy in mammalian cells. Also enhances CRISPR-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency ∼2-fold when applied at 100 nM, in human induced pluripotent stem cells (iPSCs). Antifungal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6,7,8,9,11 Aβ,12,13,14,14 Aα-Decahydro-1β,13α-dihydroxy-6β-methyl-4 H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one
CAS 20350-15-6
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C16H24O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.36
Pureza >98%
Peso molecular 280.36