Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brefeldin A, natural
Código de producto. 10350834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10350834 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10657631 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10350834 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 297140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20350-15-6
Fórmula molecular C16H24O4
Peso molecular (g/mol) 280.36
Número MDL MFCD00083258,MFCD12913297
Clave InChI KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Sinónimo brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
PubChem CID 133640201
Nombre IUPAC (1S,7S,10E,12R,13R,15S)-12,15-dihidroxi-7-metil-8-oxabiciclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-ona
SMILES C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brefeldin A
Punto de fusión 201.0°C to 205.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mg
Índice Merck 15, 1374
Rotación específica + 93.00
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: 10 mg/mL methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.35
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Polvo cristalino