Especificaciones
| CAS | 20350-15-6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C16H24O4 |
| Número MDL | MFCD00083258,MFCD12913297 |
| Clave InChI | KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N |
| SMILES | C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihidroxi-6-metil-1H,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-ciclopenta[f]oxaciclotridecan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 280.36 |
| PubChem CID | 133640201 |