Learn More
Brefeldin A, MedChemExpress
Descripción
Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brefeldin A |
| Forma física | Solid |
| CAS | 20350-15-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H24O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | BFA Cyanein Decumbin |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |