Learn More
Brefeldin A, MedChemExpress
Beskrivelse
Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Brefeldin A |
| Forma física | Solid |
| CAS | 20350-15-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H24O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | BFA Cyanein Decumbin |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?