Learn More
Brefeldin A, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484739 50 mg 50 miligramos
15464739 10 mg 10 miligramos
15474739 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15484739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62340.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
Brefeldin A mediated apoptosis has been observed in human tumor cellsIt is an antibiotic used in cell culture and to inhibit protein secretion in mammalian and other eukaryotic cells by interfering with the function of the Golgi apparatus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha observado la apoptosis mediada por brefeldin A en células tumorales humanas. Es un antibiótico utilizado en el cultivo celular y para inhibir la secreción de proteínas en células de mamíferos y otras células eucariotas, ya que interfiere en la función del aparato de Golgi.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, diclorometano y etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20350-15-6
Fórmula molecular C16H24O4
Peso molecular (g/mol) 280.36
Número MDL MFCD00083258,MFCD12913297
Clave InChI KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Sinónimo brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
PubChem CID 133640201
SMILES C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brefeldin A
Punto de fusión 201°C to 205°C
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Número UN UN2811
Beilstein 25191
Índice Merck 14,1369
Información de solubilidad Soluble in dimethylsulfoxide,dichloromethane and ethanol. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihidroxi-6-metil-1H,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-ciclopenta[f]oxaciclotridecan-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino