Learn More
Brannan™ Breaksafe™ Termómetro de laboratorio con calibración
Código de producto. 17823028
Change view
Click to view available options
Puntos de calibración:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Puntos de calibración unitSize
17823028 0 °C, 50 °C, 90 °C cada uno
17843108 0 °C, 50 °C, 100 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17823028 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/425/0 + 49/101/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Breaksafe™ Termómetro de laboratorio recubierto de PVC completo con calibración trazable.
  • El breaksafe™ La gama de termómetros de laboratorio recubiertos de PVC ofrece una alternativa económica a los termómetros recubiertos (FEP) y al mismo tiempo ofrece un alto nivel de protección.
  • Inmersión de 76 mm
  • 1.0 °divisiones C
  • Rango de temperatura: -10 a 110 °C
  • Relleno seguro sin mercurio
  • Se suministra con un certificado de calibración
  • Tapa de extremo anti-rollo
  • Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
  • Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certificaciones/conformidad Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 20.5 cm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol verde
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 14 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud ±1,5 °C a 35 °C
Subdivisión 1.0 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm