Descripción
- Los rieles de montaje son autoadhesivos y se instalan de forma permanente en un panel eléctrico: simplemente limpie la superficie del panel y adhiéralos, sin necesidad de perforar.
- Se pueden usar barras de bloqueo codificadas por colores para indicar si el disyuntor está bloqueado (rojo) o activado (verde).
- Cada kit incluye: 2 rieles de montaje amarillos, 1 barra de bloqueo roja, 1 barra de bloqueo verde y 3 toallitas con alcohol.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de bloqueo del disyuntor |
| Alternate Part Number | KIT DE BLOQUE DE DISYUNTOR EZ 480/600 VOLTIOS |
| Color | Azul/Verde/Rojo/Amarillo |
| Material | Relleno de vidrio Nylon |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Fondo (imperial) | 0,7 in |
| Fondo (métrico) | 17.78 mm |
| Descripción | Kit de bloqueo de disyuntores de 480 a 600 V |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 17.78 x 101.60 x 20.32 mm |
| Dimensiones (L x An) | 101,60 x 20,32 mm |
| Mostrar más |