Learn More
Brady™ Componentes del bloqueador de interruptores: barra de bloqueo verde
Código de producto. 15643517 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15643517 Verde paquete de 5
1 options
Código de producto. 15643517 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 090893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    31.29€ / paquete de 5
    Ahorro 4.51€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Ayuda a prevenir el riesgo eléctrico.
  • La barra verde indica bloqueado ‘activado’
Especificaciones
Tipo de producto Componentes del bloqueador de interruptores
Alternate Part Number EZ 480/600 VOLTIOS 7,6 in BARRA DE BLOQUE VERDE PK5
Color Verde
Descripción Componentes del bloqueador de interruptores: barra de bloqueo verde de 190 mm
Cantidad 5 paquete