Learn More
Gilac™ Cesta de pan
Código de producto. 17948901
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17948901 8 L cada uno
1 options
Código de producto. 17948901 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G600421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.49€
    11.59€ / paquete de 1
    Ahorro 4.90€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cesta de pan tiene una durabilidad excepcional incluso en el ciclo intensivo.
  • Cesta de pan de plástico.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo intensivo.
  • Ideal para necesidades de catering institucional.
  • Apilable y por tanto ahorrando espacio al almacenarlo.
Especificaciones
Tipo de producto Cesta de pan
Material Polietileno
Color Blanco
Volumen (métrico) 8 L