Learn More
BRD9539, MedChemExpress
Código de producto. 16479267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479267 5 mg 5 miligramos
16443486 25 mg 25 miligramos
16442797 50 mg 50 miligramos
16426718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15647
MedChemExpress BRD9539 is a histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 6.3 μM. BRD9539 also inhibits PRC2 activity and is inactive against SUV39H1, NSD2 and DNMT1.
BRD9539 is a histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 6.3 μM. BRD9539 also inhibits PRC2 activity and is inactive against SUV39H1, NSD2 and DNMT1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRD9539
CAS 1374601-41-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (41.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C(N=C(NC(C3=CC=CC=C3)=O)N2CCCC4=CC=CC=C4)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 399.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.44
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease