missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene interacts with thyroid hormone receptor in a ligand-dependent manner and enhances thyroid hormone-dependent activation from thyroid response elements. This protein contains a bromodomain and is thought to be a nuclear receptor coactivator. Three alternatively spliced transcript variants that encode distinct isoforms have been identified.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BRD8 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.32 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | BRD8 |
| N.º de referencia del gen | Q9H0E9 |
| Alias de gen | BRD8, bromodomain containing 8, p120, SMAP, SMAP2, TrCP120 |
| Símbolos de los genes | BRD8 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?