Learn More
BRD73954, MedChemExpress
Código de producto. 16493607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493607 50 mg 50 miligramos
16450068 5 mg 5 miligramos
16407598 10 mg 10 miligramos
16403616 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16493607
Marca: Medchem Express HY18700
MedChemExpress BRD73954 ia a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 of 36 nM and 120 nM for HDAC6 and HDAC8, respectively.
BRD73954 ia a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 of 36 nM and 120 nM for HDAC6 and HDAC8, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRD73954
Forma física Solid
CAS 1440209-96-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (87.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=C1)NO
Peso molecular (g/mol) 284.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 98.0%