Learn More
BRD7-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16477257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477257 5 mg 5 miligramos
16455396 100 mg 100 miligramos
16450847 50 mg 50 miligramos
16414548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111905
MedChemExpress BRD7-IN-1, a modified derivative of BI7273 (BRD7/9 inhibitor), binds to a VHL ligand via a linker to form a PROTAC VZ185 (VZ185 against BRD7/9 with DC50s of 4.5 and 1.8 nM, respectively).
BRD7-IN-1, a modified derivative of BI7273 (BRD7/9 inhibitor), binds to a VHL ligand via a linker to form a PROTAC VZ185 (VZ185 against BRD7/9 with DC50s of 4.5 and 1.8 nM, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRD7-IN-1
CAS 2448414-48-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28Cl2N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (213.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (64.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=C(C2=CC(OC)=C(CN3CCNCC3)C(OC)=C2)C(C=CN=C4)=C4C1=O.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 467.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.39
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation