Learn More
Tocris Bioscience™ BRD 73954
Descripción
BRD 73954 is a dual histone deacetylase (HDAC) 6/8 inhibitor. IC50 values are 0.036 μM, 0.12 μM, 9 μM, >33 μM, for HDAC6, HDAC8, HDAC2 and HDAC4, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-Hydroxy-N3-(2-phenylethyl)-1,3-benzenedicarboxamide |
| CAS | 1440209-96-0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C16H16N2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 284.31 |