Learn More
BRD 4354, MedChemExpress
Código de producto. 16497397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497397 5 mg 5 miligramos
16495516 100 mg 100 miligramos
16453196 25 mg 25 miligramos
16444688 10 mg 10 miligramos
16440977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112719
MedChemExpress BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRD 4354
CAS 315698-07-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23ClN4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (32.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 382.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.89
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation