Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de Clostridium difficile de Brazier (HPA)
Descripción
Aísle e identifique provisionalmente Clostridium difficile en muestras clínicas con agar selectivo de Clostridium difficile de Brazier (HPA) Thermo Scientific™ Oxoid™. La presencia de ácido p-hidroxifenilacético en el medio favorece la producción de p-cresol, un metabolito de C. difficile que genera un olor distintivo que ayuda en el proceso de identificación provisional. La adición de los agentes selectivos D-cicloserina y cefoxitina inhiben muchas bacterias que normalmente estarían presentes en grandes cantidades dentro de las muestras fecales, como Enterobacteriaceae y Enterococcus faecalis.
Clostridium difficile fue aislada por primera vez en 1935 por Hall y O’Toole1, que propusieron el nombre «difficile» porque era muy difícil de aislar. Se ha demostrado que los aislamientos toxinógenos de C. difficile son una causa principal de ileocecitis asociada a antibióticos en animales de laboratorio2 y colitis pseudomembranosa en humanos3,4
Use el agar selectivo de Clostridium difficile de Brazier para realizar el aislamiento y la identificación provisional de Clostridium difficile de muestras clínicas.
- Ayuda a realizar la identificación provisional de difficile a través de la detección del olor de p-cresol.
- Se selecciona para C. difficile de la abundante flora que puede estar presente en muestras de heces.
- Diferencia fácilmente difficile de clostridios positivos de lecitinasa debido a la adición de emulsión de yema de huevo. La lecitinasa descompone la lecitina presente en la emulsión de yema de huevo, lo que genera una precipitación opaca e insoluble alrededor de la colonia.
- Optimiza el reconocimiento de la luz ultravioleta de las colonias debido a la presencia de sangre de caballo lisada.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar/Rojo |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar selectivo de Clostridium difficile de Brazier (HPA) |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
| Cantidad | 10/paq. |