Learn More
Brassinolide, MedChemExpress
Código de producto. 16478928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478928 10 mg 10 miligramos
16461368 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0273
MedChemExpress Brassinolide is a predominant plant growth modulator that regulate plant cell elongation.
Brassinolide is a predominant plant growth modulator that regulate plant cell elongation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brassinolide
CAS 72962-43-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H48O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Brassin lactone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (29.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)C[C@@](C(OC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@]2(CC[C@]4([H])[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C(C)C)C)[H])=O)([H])[C@]3(C)C1
Peso molecular (g/mol) 480.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.68
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death