Learn More
Brassinolide >90%, TRC
Código de producto. 30012052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012052 25 mg 25 miligramos
30010976 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67705025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72962-43-7
Fórmula molecular C28 H48 O6
Peso molecular (g/mol) 480.68
Sinónimo B-Homo-7-oxaergostan-6-one, 2,3,22,23-tetrahydroxy-, (2α,3α,5α,22R,23R,24S)-, (1R,3aS,3bS,6aS,8S,9R,10aR,10bS,12aS)-1-[(1S,2R,3R,4S)-2,3-Dihydroxy-1,4,5-trimethylhexyl]hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-6H-benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, 6H-Benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, 1-(2,3-dihydroxy-1,4,5-trimethylhexyl)hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-, [1R-[1α(1S*,2R*,3R*,4S*),3aβ,3bα,6aβ,8β,9β,10aα,10bβ,12aα]]-, Brassin lactone, Brassinolide
Nombre IUPAC (1S,2R,4R,5S,7S,11S,12S,15R,16S)-15-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5,6-dimetilheptano-2-il]-4,5-dihidroxi-2,16-dimetil-9-oxtetraciclo[9.7.0.02,7.012,16]octadecan-8-one
SMILES CC(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3COC(=O)[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brassinolide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H48O6/c1-14(2)15(3)24(31)25(32)16(4)18-7-8-19-17-13-34-26(33)21-11-22(29)23(30)12-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-25,29-32H,7-13H2,1-6H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25+,27+,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.3451