Learn More
Brasilexina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brassilexin |
| CAS | 119752-76-0 |
| Fórmula molecular | C9 H6 N2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8H-Isothiazolo[5,4-b]indole, Brassilexine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2S/c1-2-4-8-6(3-1)7-5-10-12-9(7)11-8/h1-5,11H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)[nH]c3sncc23 |
| Nombre IUPAC | 4H-[1,2]tiazolo[5,4-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 174.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0252 |