Learn More
Brannan™ Caja del termómetro de ranura frontal de latón
Código de producto. 13099172
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
155 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
13099172 305 mm cada uno
13089172 155 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13099172 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 47/432/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.45€
    6.93€ / paquete de 1
    Ahorro 0.52€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La caja del termómetro de ranura frontal de latón Brannan™protege al termómetro de laboratorio estándar de 6,5 mm de diámetro de roturas e incluye una ranura frontal para lograr una lectura fácil, un anillo de suspensión en la parte superior y orificios en el extremo de la perilla para garantizar una respuesta rápida a la temperatura.
La caja del termómetro de ranura frontal de latón Brannan™protege al termómetro de laboratorio estándar de 6,5 mm de diámetro de roturas e incluye una ranura frontal para lograr una lectura fácil, un anillo de suspensión en la parte superior y orificios en el extremo de la perilla para garantizar una respuesta rápida a la temperatura.
  • Construcción sólida de latón
  • Diseñado con ranura frontal para facilitar la lectura de temperatura
  • Incluye un anillo de suspensión para poder colgarlo
  • Incluye orificios en el extremo del bulbo para garantizar una rápida resp
Especificaciones
Longitud (métrico) 305 mm
Material Latón
Tipo de producto Caja del termómetro
Para utilizar con (equipo) Termómetro de laboratorio