Learn More
Aalborg™ Medidor P de latón con tubo sensor óptico
Código de producto. 11842380
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
65 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11842380 150 mm cada uno
11822380 65 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11842380 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor P11B2BA0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para caudales bajos, el caudalímetro modelo P es un instrumento de precisión que incorpora la simplicidad inherente del medidor de área variable clásico. El medidor P de latón Aalborg™ con tubo de sensor óptico es adecuado para medir gases portadores en cromatografía.
  • Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
  • Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
  • Intercambiabilidad de tubos de flujo y flotadores
  • Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
  • Se impide que los tubos de flujo de vidrio giren durante la fase de apriete del procedimiento de montaje
  • Compatibilidad química
  • Medios sencillos de montaje en panel
  • Bastidor para medidor P con enchufe
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro
Tipo Bastidor de soporte
Incluye Tapón de latón
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 3,17 mm
Garantía 15Months