Learn More
Brannan™ Caja de latón con ranura frontal
Código de producto. 13009182
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
405 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
13009182 405 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13009182 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 47/932/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.55€
    7.98€ / paquete de 1
    Ahorro 0.57€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Longitud (métrico) 405 mm
Tipo de producto Caja de latón con ranura frontal
Para utilizar con (equipo) Para termómetros