Descripción
- Montura ligera de metal (latón).
- Varillas flexibles al 160 %.
- Varillas TIPGRIP antideslizantes.
- Puente antideslizante ajustable.
- Revestimiento antiarañazos.
- Revestimiento antivaho.
- Disponibles en lentes transparentes (SILPSI) o ahumadas (SILPSF).
- Materiales antiestáticos.
- Calidad óptica adecuada para el trabajo continuo.
- Las lentes y la montura resisten una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
- Las lentes y la montura protegen contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc. (máxima protección para gafas).
- Certificado de norma europea CE disponible.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente, Humo |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Latón |