Learn More
Aalborg™ Kit de caudalímetro de latón
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de caudalímetro |
| Caudal de aire | LPM 1 |
| Conexiones | 1,9 cm (1 x 8 in) NPT (F) |
| Altura (métrico) | 108 mm |
| Material de las piezas internas | Latón |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Precisión | ±5% |
| Báscula | Escala completa |
| Temperatura (métrico) | 65 °C |
| Válvula | Latón |
| Mostrar más |