Learn More
Witeg™ Juego de brocas para corcho de latón
Código de producto. 15829584
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Latón
Código de producto. Material
15829584 Latón
1 options
Código de producto. 15829584 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 7 414 302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.72€
    367.75€ / paquete de 1
    Ahorro 108.97€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Se suministra en un juego de 9 piezas.
  • Con asa
  • Fabricado en latón
  • Rango de diámetro del orificio de 5 a 15 mm
  • 5,0, 6,25, 7,5, 8,75, 10,0, 11,25, 12,5, 13,75 y 15,0 mm
Especificaciones
Tipo de producto Perforador de corchos
Diámetro exterior (métrico) De 5 a 15 mm
Material Latón
Incluye 9 piezas