Learn More
Witeg™ Juegos de perforadores de corchos de latón
Código de producto. 11807780
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
Entre 5 y 11 mm
Entre 5 y 18,75 mm
Entre 5 y 26,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11807780 Entre 5 y 18,75 mm cada uno
11887770 Entre 5 y 11 mm cada uno
11897770 Entre 5 y 26,25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11807780 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 7 414 303
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el juego de perforador de corcho de latón Witeg™ cuando necesite una herramienta.
  • Corcho
  • Latón
Especificaciones
Tipo de producto Set de perforadores de corchos
Diámetro exterior (métrico) Entre 5 y 18,75 mm
Material Latón
Cantidad 12Pack