Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón
Código de producto. 15683527 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura de la argolla (métrico):
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
N.º de pasadores:
4
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura de la argolla (métrico) N.º de pasadores Tamaño de la unidad
15683527 24,5 mm 4 paquete de 6
15693527 32,5 mm 5 paquete de 6
15603537 42 mm 5 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15683527 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.60€
    54.71€ / paquete de 6
    Ahorro 7.89€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Resistente a la corrosión.
  • Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Tipo de producto Candado de latón
Alternate Part Number CANDADO DE LATÓN 30 MM DURO ST CABAÑA 6/PAC
Color Latón
Material Acero
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 5 mm
Dimensiones (L x An) 30,00 x 47,00 mm
Altura (métrico) 47 mm
Altura de la argolla (métrico) 14,5 mm
Material (Shackle) Acero endurecido
N.º de pasadores 4
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 30 mm
Anchura de la argolla (métrico) 24,5 mm