Learn More
Branson Ultrasonics™ Carcasa insonorizada
Descripción
Requires
Adaptador 15-335-300 (solo con Sonifier de 150 vatios)
Para su uso con homogeneizadores celulares Sonifier™
Minimiza el ruido mecánico producido por el procesamiento con ultrasonidos.
- Reduce los niveles de ruido entre 20 y 25 dBA
- La cabina resistente se ha revestido con material resistente al agua. Este material reduce el sonido y es impermeable a la mayoría de reactivos y soluciones además de limpiarse con facilidad
- La puerta transparente permite la visualización del procesamiento
- Se abren por la parte superior e inferior para facilitar el acceso con un asta de copa o sondas estándar
Información de órdenes
Dimensiones interiores: 26,7 x 32,4 x 52,7 cm (L x An x Al). Dimensiones totales: 30,5 x 36,8 x 58,4 cm (L x An x Al). Peso neto: 8,8 kg.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,5 x 18,5 x 28 in (31,8 x 47 x 71,1 cm) |
| Altura (imperial) | 28 pulg |
| Altura (métrico) | 71,1 cm |
| Longitud (imperial) | 12,5 pulg |
| Longitud (métrico) | 31,8 cm |
| Anchura (imperial) | 18,5 pulg |
| Anchura (métrico) | 47 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para minimizar los niveles de ruido mecánicos entre 20 y 25 dBA producidos por el procesamiento ultrasónico |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador celular Sonifier™ |
| Tipo de producto | Carcasa insonorizada |