Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, gradillas de soporte
Código de producto. 10537644
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico, modelo 1800
Baño ultrasónico, modelo 2800
Baño ultrasónico, modelo 3800
Baño ultrasónico, modelo 5800
Baño ultrasónico, modelo 8800
Altura (imperial):
8 in
12 in
15 in
20 in
Anchura (imperial):
6 in
8 in
15 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Altura (imperial) Anchura (imperial) unitSize
10537644 Baño ultrasónico, modelo 8800 20 in 15 in cada uno
10755735 Baño ultrasónico, modelo 3800 12 in 8 in cada uno
10706305 Baño ultrasónico, modelo 1800 8 in 6 in cada uno
10450904 Baño ultrasónico, modelo 2800 12 in 6 in cada uno
10204634 Baño ultrasónico, modelo 5800 15 in 15 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10537644 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor CPN916043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
  • Variedad de tamaños para adaptarse a todos los baños
Spezifikation
Tipo Gradilla de soporte
Para utilizar con (equipo) Baño ultrasónico, modelo 8800
Para utilizar con (aplicación) Para el modelo 8800
Altura (imperial) 20 in
Altura (métrico) 50,8 cm
Anchura (imperial) 15 in
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.