Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, gradillas de soporte
Código de producto. 10450904
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico, modelo 1800
Baño ultrasónico, modelo 2800
Baño ultrasónico, modelo 3800
Baño ultrasónico, modelo 5800
Baño ultrasónico, modelo 8800
Altura (imperial):
8 in
12 in
15 in
20 in
Anchura (imperial):
6 in
8 in
15 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Altura (imperial) Anchura (imperial) unitSize
10450904 Baño ultrasónico, modelo 2800 12 in 6 in cada uno
10537644 Baño ultrasónico, modelo 8800 20 in 15 in cada uno
10755735 Baño ultrasónico, modelo 3800 12 in 8 in cada uno
10706305 Baño ultrasónico, modelo 1800 8 in 6 in cada uno
10204634 Baño ultrasónico, modelo 5800 15 in 15 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10450904 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor CPN916040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
  • Variedad de tamaños para adaptarse a todos los baños
Especificaciones
Tipo Gradilla de soporte
Para utilizar con (equipo) Baño ultrasónico, modelo 2800
Para utilizar con (aplicación) Para el modelo 2800
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 30,48 cm
Anchura (imperial) 6 in