Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio de baño de limpieza de ultrasonidos, bandeja de insertos sólidos
Description
- Bandeja sólida para limpiadores de ultrasonidos para evitar que las piezas toquen el fondo del tanque; también limpia fácilmente el suelo desechado de la bandeja sólida
- También es ideal para la preparación de muestras
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bandeja de insertos sólidos |
| Fondo (imperial) | 3 in |
| Capacidad (métrico) | 2,7 L |
| Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
| Fondo (métrico) | 7,62 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Baño ultrasónico, modelo 1800 |
| Incluye | Asa incorporada |
| Longitud (imperial) | 4,25 pulg |
| Longitud (métrico) | 10,79 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Show More |