Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, bandejas perforadas
Código de producto. 10745735
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,27 L
3,4 L
6,8 L
11,4 L
25 L
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico, modelo 1800
Baño ultrasónico, modelo 2800
Baño ultrasónico, modelo 3800
Baño ultrasónico, modelo 5800
Baño ultrasónico, modelo 8800
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10745735 6,8 L Baño ultrasónico, modelo 3800 cada uno
10796295 2,27 L Baño ultrasónico, modelo 1800 cada uno
10644175 3,4 L Baño ultrasónico, modelo 2800 cada uno
10633605 25 L Baño ultrasónico, modelo 8800 1 PCS
10244584 11,4 L Baño ultrasónico, modelo 5800 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10745735 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 100410164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.50€
    143.00€ / paquete de 1
    Ahorro 56.50€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
  • Accesorios para sistema de sobremesa ultrasónico
Especificaciones
Tipo Bandeja perforada
Capacidad (métrico) 6,8 L
Capacidad (imperial) 1,5 gal
Para utilizar con (equipo) Baño ultrasónico, modelo 3800
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,2 x 15,2 x 15,2 cm