Learn More
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos con calefacción de la serie MH
Código de producto. 13463609
Change view
Click to view available options
Modelo:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Capacidad (métrico):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tensión:
230/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Tensión unitSize
13463609 M1800H-E 1,9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) 230/240 V cada uno
13403619 M2800H-E 2,8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) 230/240 V cada uno
13443619 M3800H-E 5,7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) 230/240 V cada uno
13483619 M5800H-E 9,5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) 230/240 V cada uno
13423629 M8800H-E 20,8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) 230/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13463609 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor CPX952137R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipe su laboratorio con un clásico del sector. Los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología y la proporcionarán años de uso fiable.
Equipe su laboratorio con un clásico del sector.Los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología y la proporcionarán años de uso fiable.
Los limpiadores Bransonic de la serie MH son conocidos por ofrecer un nivel de precisión y fiabilidad.
  • La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
  • Transductores industriales resistentes de 40 kHz
  • Controles situados en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
  • Actividad constante/seguimiento de potencia: Mantiene automáticamente la potencia de ultrasonidos ajustando los cambios
  • del nivel de líquido y la temperatura causados por la carga ligera/pesada
  • Cómodos purgadores incorporados en los modelos de 2,27 y 3,40 l (0,5 y 0,75 gal)
  • Los drenajes de depósito con válvulas están incorporados en los modelos de 6,81 l (1,5 gal) y superiores
  • Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
  • Cubierta de depósito incluida
Especificaciones
Pantalla Ninguno, dial de control
Material Plástico
Temporizador 60 min
Frecuencia 40 kHz
Tensión 230/240 V
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 1,9 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
Incluye Tapa del depósito
Modelo M1800H-E
Peso (imperial) 7 lb
Peso (métrico) 3,2 kg
Garantía 2 años