Learn More
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos de la serie CPXH
Código de producto. 13493619
Change view
Click to view available options
Modelo:
CPX1800H-E
CPX2800H-E
CPX3800H-E
CPX5800H-E
CPX8800H-E
Capacidad (métrico):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tensión:
230/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Tensión unitSize
13493619 CPX5800H-E 9,5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) 230/240 V cada uno
13473609 CPX1800H-E 1,9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) 230/240 V cada uno
13413619 CPX2800H-E 2,8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) 230/240 V cada uno
13453619 CPX3800H-E 5,7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) 230/240 V cada uno
13443629 CPX8800H-E 20,8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) 230/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13493619 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor CPX952538R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipe su laboratorio con un limpiador con calefacción, clásico en el sector, que ofrece la misma potencia de ultrasonidos incluso cuando cambian las condiciones de carga. Además, los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson de la serie CPXH ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología, y la proporcionarán años de uso fiable.
Equipe su laboratorio con un limpiador con calefacción, clásico en el sector, que ofrece la misma potencia de ultrasonidos incluso cuando cambian las condiciones de carga.Además, los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson de la serie CPXH ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología, y la proporcionarán años de uso fiable.
Su tecnología avanzada con funciones programables, funcionamiento digital con funciones de seguimiento de alimentación para ajustar para cargas ligeras o pesadas, control de potencia alta/baja, desgasificación y modo de reposo convierten al CPXH en una solución extremadamente versátil.
  • La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
  • Transductores industriales resistentes de 40 kHz
  • Temporizador digital de 99 minutos y funcionamiento de ultrasonidos continuo
  • Se puede calentar hasta 69 °C y ajustar para Fahrenheit o Celsius
  • El seguimiento de la potencia de ultrasonidos devuelve inmediatamente la frecuencia del depósito a su punto óptimo
  • El circuito de control realiza un seguimiento activo de la frecuencia de funcionamiento del limpiador
  • Ofrece cavitación firme y una actividad constante en el limpiador
  • La desgasificación y el acondicionamiento de la solución se pueden configurar a 99 minutos
  • Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
  • Purgadores incorporados en algunos modelos
  • Los largos periodos de desgasificación permiten aplicaciones “más allá de la limpieza”, como la preparación de muestras, que incluye la desgasificación de líquidos, mezcla y homogeneización, disolución de sólidos, lisado celular y dispersión de partículas
  • La funcionalidad programable permite al usuario elegir el punto de ajuste de temperatura a la que se activa el inicio de los periodos de desgasificación y de ultrasonidos
  • Resultados reproducibles
  • Activación de ultrasonidos automática (el ciclo de ultrasonidos comienza una vez que se alcanza la temperatura del punto de ajuste)
  • El control de potencia alta/baja permite al usuario reducir la amplitud de la energía acústica del limpiador (100 % de potencia al depósito para aplicaciones normales, 70 % de potencia para aplicaciones delicadas)
  • Incluye un modo de suspensión de bajo consumo. Cuando se completa un ciclo y no se toca ninguna tecla de control durante 15 minutos, la unidad pasa al modo de reposo. Al tocar cualquier tecla del controlador, la unidad se vuelve a activar
  • Indicador de alarma de seguridad de alta temperatura
  • El usuario puede acceder a la calibración de la temperatura a través del panel frontal
  • Los controles se encuentran en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
Especificaciones
Pantalla LCD
Material Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable
Temporizador 90 min
Frecuencia 40 kHz
Tensión 230/240 V
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Capacidad (métrico) 9,5 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Incluye Tapa y drenaje del depósito
Modelo CPX5800H-E
Peso (imperial) 14 lb
Peso (métrico) 6,4 kg
Garantía 2 años