Learn More
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos de la serie CPX
Description
Equipe su laboratorio con un limpiador de sobremesa clásico, que ofrece un diseño de alta tecnología, una construcción sólida y controles digitales fiables con funciones de seguimiento de potencia.
Los limpiadores de baño de ultrasonidos Bransonic CPX cuentan con controles digitales con capacidad de seguimiento de potencia para ajustar cargas ligeras o pesadas, control de potencia alta/baja, desgasificación y modo de reposo.
- La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
- Transductores industriales resistentes de 40kHz
- Temporizador digital de 99 minutos con funcionamiento de ultrasonidos continuo
- Con drenaje de vertido incorporado, cubierta del depósito
- Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
- Devuelve inmediatamente la frecuencia del depósito a su punto óptimo
- El circuito de control realiza un seguimiento activo de la frecuencia de funcionamiento del baño
- Proporciona cavitación constante y actividad constante en el baño incluso cuando las condiciones de carga cambian
- Se puede configurar hasta 99 minutos
- Los largos periodos de desgasificación permiten aplicaciones más allá de la limpieza, como la preparación de muestras, que incluye la desgasificación de líquidos, mezcla y homogeneización, disolución de sólidos, lisado celular y dispersión de partículas
- Permite al usuario reducir la amplitud de la energía acústica del baño: 100 % de potencia al depósito para aplicaciones normales y 70 % de potencia para aplicaciones delicadas
- Ayuda a evitar daños en los componentes del baño durante el proceso de ultrasonidos
- Una función de ahorro de energía
- Cuando se completa un ciclo y no se toca ninguna tecla de control durante 15 minutos, la unidad pasa al modo de reposo
- Al tocar cualquier tecla del controlador, la unidad se vuelve a activar
- Los controles se encuentran en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
Specifications
Specifications
| Pantalla | LCD |
| Material | Plástico |
| Temporizador | 90 min |
| Frecuencia | 40 kHz |
| Tensión | 230/240 V |
| Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 1,9 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
| Incluye | Tapa del depósito |
| Show More |