Learn More
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos de la serie CPX
Código de producto. 13403629
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Capacidad (métrico):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tensión:
230/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Tensión Tamaño de la unidad
13403629 CPX5800-E 9,5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) 230/240 V cada uno
13483609 CPX1800-E 1,9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) 230/240 V cada uno
13423619 CPX2800-E 2,8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) 230/240 V cada uno
13473619 CPX3800-E 5,7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) 230/240 V cada uno
13433629 CPX8800-E 20,8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) 230/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13403629 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor CPX952539R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.00€
    1709.00€ / paquete de 1
    Ahorro 961.00€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Equipe su laboratorio con un limpiador de sobremesa clásico, que ofrece un diseño de alta tecnología, una construcción sólida y controles digitales fiables con funciones de seguimiento de potencia.
Los limpiadores de baño de ultrasonidos Bransonic CPX cuentan con controles digitales con capacidad de seguimiento de potencia para ajustar cargas ligeras o pesadas, control de potencia alta/baja, desgasificación y modo de reposo.
  • La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
  • Transductores industriales resistentes de 40kHz
  • Temporizador digital de 99 minutos con funcionamiento de ultrasonidos continuo
  • Con drenaje de vertido incorporado, cubierta del depósito
  • Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
Seguimiento de potencia de ultrasonidos
  • Devuelve inmediatamente la frecuencia del depósito a su punto óptimo
  • El circuito de control realiza un seguimiento activo de la frecuencia de funcionamiento del baño
  • Proporciona cavitación constante y actividad constante en el baño incluso cuando las condiciones de carga cambian
Desgasificación y acondicionamiento de la solución
  • Se puede configurar hasta 99 minutos
  • Los largos periodos de desgasificación permiten aplicaciones más allá de la limpieza, como la preparación de muestras, que incluye la desgasificación de líquidos, mezcla y homogeneización, disolución de sólidos, lisado celular y dispersión de partículas
Control de potencia alta/baja
  • Permite al usuario reducir la amplitud de la energía acústica del baño: 100 % de potencia al depósito para aplicaciones normales y 70 % de potencia para aplicaciones delicadas
  • Ayuda a evitar daños en los componentes del baño durante el proceso de ultrasonidos
Modo de reposo
  • Una función de ahorro de energía
  • Cuando se completa un ciclo y no se toca ninguna tecla de control durante 15 minutos, la unidad pasa al modo de reposo
  • Al tocar cualquier tecla del controlador, la unidad se vuelve a activar
  • Los controles se encuentran en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
Specifications
Pantalla LCD
Material Plástico
Temporizador 90 min
Frecuencia 40 kHz
Tensión 230/240 V
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Capacidad (métrico) 9,5 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Incluye Tapa y drenaje del depósito
Modelo CPX5800-E
Peso (imperial) 14 lb
Peso (métrico) 6,4 kg